3-Chloro-N-(4-fluorobenzyl)aniline ≥97%
|
Atención
|
H56754.03EA
280
EUR
H56754.03
3-Chloro-N-(4-fluorobenzyl)aniline ≥97%
3-Chloro-N-(4-fluorobenzyl)aniline
Formula:
C₁₃H₁₁ClFN Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD11144409 Núm. CAS: 1019540-88-5 |