3-Bromo-5-phenylsalicylic acid
Proveedor: Cayman Chemical
CAYM13574-1EA 93.5 EUR
CAYM13574-1 CAYM13574-5 CAYM13574-25 CAYM13574-10
3-Bromo-5-phenylsalicylic acid
3-Bromo-5-phenylsalicylic acid
Formula: C₁₃H₉BrO₃
MW: 293,1128 g/mol
Número MDL: MFCD18378258
Núm. CAS: 4906-68-7