5-Cyclohexyl-o-anisidine ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI EUROPE
TCIAC3656-10MGEA
96
EUR
TCIAC3656-10MG
TCIAC3656-50MG
XXXXC3656.5
XXXXC3656.1
5-Cyclohexyl-o-anisidine ≥98.0% (by HPLC)
5-Cyclohexyl-o-anisidine
Formula:
C₁₃H₁₉NO Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD00270102 Núm. CAS: 206559-52-6 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Yellow to Orange powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Melting point | 173.0 to 177.0 deg-C |