3,5-Bis(trifluoromethyl)phenylhydrazine hydrochloride ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
H32975.06EA 79.9 EUR
H32975.06
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenylhydrazine hydrochloride ≥98%
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenylhydrazine hydrochloride
Formula: C₈H₇ClF₆N₂
MW: 280,60 g/mol
Pto. de fusión: ∼ 208 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03094165
Núm. CAS: 502496-23-3