Potassium-3,5-bis(trifluoromethyl)phenyltrifluoroborate 96%
Atención
H53113.06EA 227 EUR
H53113.06
Potassium-3,5-bis(trifluoromethyl)phenyltrifluoroborate 96%
Potassium-3,5-bis(trifluoromethyl)phenyltrifluoroborate
Formula: C₈H₃BF₉K
MW: 320,01 g/mol
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03701625
Núm. CAS: 166328-09-2