2-Chloro-4,6-bis(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Atención
H31784.03EA 203 EUR
H31784.03 H31784.MD
2-Chloro-4,6-bis(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
2-Chloro-4,6-bis(trifluoromethyl)benzoic acid
Formula: C₉H₃ClF₆O₂
MW: 292,56 g/mol
Pto. de fusión: 148…150 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09025365
Núm. CAS: 916420-47-8