3,5-Dimethyl-4-methoxyphenylboronic acid ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
L19820.03EA
35.6
EUR
L19820.03
3,5-Dimethyl-4-methoxyphenylboronic acid ≥98%
3,5-Dimethyl-4-methoxyphenylboronic acid
Formula:
C₉H₁₃BO₃ MW: 180,01 Pto. de fusión: ∼ 237 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01114648 Núm. CAS: 301699-39-8 |