3,5-Dimethyl-4-ethoxyphenylboronic acid ≥98%
Atención
H52767.06EA 99 EUR
H52767.06
3,5-Dimethyl-4-ethoxyphenylboronic acid ≥98%
3,5-Dimethyl-4-ethoxyphenylboronic acid
Formula: C₁₀H₁₅BO₃
MW: 194,04 g/mol
Pto. de fusión: 210…212 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02179463
Núm. CAS: 850568-59-1