Vanillin azine, Sigma-Aldrich®
Proveedor: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
235628-5GEA 149 EUR
235628-5G
Vanillin azine, Sigma-Aldrich®
Vanillin azine
Formula: C₁₆H₁₆N₂O₄
Número MDL: MFCD00008364
Núm. CAS: 1696-60-2