Benzaldehído-azina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI EUROPE
TCIAB0006-25GEA 38 EUR
TCIAB0006-25G
Benzaldehído-azina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Benzaldehído-azina
Formula: C₁₄H₁₂N₂
MW: 208,27 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00016876
Núm. CAS: 588-68-1
EINECS: 209-627-6
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/21/81/28932181.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 93.0 to 96.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency