N-(4-Fluorobenzyl)-2-methylaniline ≥97%
Atención
H56891.03EA 511 EUR
H56891.03 H56891.MD
N-(4-Fluorobenzyl)-2-methylaniline ≥97%
N-(4-Fluorobenzyl)-2-methylaniline
Formula: C₁₄H₁₄FN
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00454861
Núm. CAS: 1020963-78-3