4,4'-Anísoina para síntesis
Proveedor: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41595.0025EA 147 EUR
8.41595.0025
4,4'-Anísoina para síntesis
4,4'-Anísoina
Formula: C₁₆H₁₆O₄
MW: 272,30 g/mol
Número MDL: MFCD00008411
Núm. CAS: 119-52-8
EINECS: 204-330-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Melting Point 111 - 112 °C
Molar Mass 272.3 g/mol
Synonyms 4,4'-Dimethoxybenzoin
Hill Formula C16H16O4