2-Iodo-4-(trifluoromethyl)benzoic acid ≥98%
Atención
H32839.03EA 151 EUR
H32839.03 H32839.MD H32839.06
2-Iodo-4-(trifluoromethyl)benzoic acid ≥98%
2-Iodo-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formula: C₈H₄F₃IO₂
MW: 316,02 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06408817
Núm. CAS: 54507-44-7