3-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)benzoic acid ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
H26157.03EA
259
EUR
H26157.03
3-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)benzoic acid ≥98%
3-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formula:
C₈H₅F₃O₃ MW: 206,12 g/mol Pto. de fusión: 191…193 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD07368783 Núm. CAS: 328-69-8 EINECS: None |