2-Hydroxy-3-methylbenzhydrazide ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
L08980.06EA 197 EUR
L08980.06 L08980.03
2-Hydroxy-3-methylbenzhydrazide ≥98%
2-Hydroxy-3-methylbenzhydrazide
Formula: C₈H₁₀N₂O₂
MW: 166,18 g/mol
Pto. de fusión: 189…193 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00017052
Núm. CAS: 30991-42-5
EINECS: 000-000-0