Tolbutamida, Supelco®
Proveedor: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
46968-250MG-REA 44.6 EUR
46968-250MG-R
Tolbutamida, Supelco®
Tolbutamida
Formula: C₁₂H₁₈N₂O₃S
Número MDL: MFCD00027169
Núm. CAS: 64-77-7
EINECS: 200-594-3