Methyl-5-acetylsalicylate ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
A10215.14EA 75.6 EUR
A10215.14 A10215.22
Methyl-5-acetylsalicylate ≥98%
Methyl-5-acetylsalicylate
Formula: C₁₀H₁₀O₄
MW: 194,19 g/mol
Pto. de fusión: 58…62 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00040924
Núm. CAS: 16475-90-4
EINECS: 240-532-2