2-Chloro-4-methylphenylboronic acid ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
H28604.06EA
142
EUR
H28604.06
H28604.03
H28604.14
2-Chloro-4-methylphenylboronic acid ≥97%
2-Chloro-4-methylphenylboronic acid
Formula:
C₇H₈BClO₂ MW: 170,40 g/mol Pto. de fusión: 198…202 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03411936 Núm. CAS: 145349-62-8 |