4-Bromo-2,6-dinitrotoluene ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
H27634.06EA
378
EUR
H27634.06
4-Bromo-2,6-dinitrotoluene ≥97%
4-Bromo-2,6-dinitrotoluene
Formula:
C₇H₅BrN₂O₄ MW: 261,03 g/mol Pto. de fusión: 86…89 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD07357280 Núm. CAS: 95192-64-6 UN: 2811 ADR: 6.1,III |