Potassium-4-acetylphenyltrifluoroborate ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
H55845.14EA 668 EUR
H55845.14 H55845.03 H55845.06
Potassium-4-acetylphenyltrifluoroborate ≥97%
Potassium-4-acetylphenyltrifluoroborate
Formula: C₈H₇BF₃KO
MW: 226,05
Pto. de fusión: 290 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07784376
Núm. CAS: 252726-24-2