2-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
H52442.03EA 117 EUR
H52442.03 H52442.06
2-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid ≥97%
2-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid
Formula: C₇H₉BO₃
MW: 151,96
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02258966
Núm. CAS: 87199-14-2