4-Methyl-3-nitrophenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI EUROPE
|
Atención
|
TCIAM1127-1GEA
74
EUR
TCIAM1127-1G
TCIAM1127-5G
4-Methyl-3-nitrophenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
4-Methyl-3-nitrophenylboronic acid
Formula:
C₇H₈BNO₄ MW: 180,96 g/mol |
Número MDL:
MFCD00191550 Núm. CAS: 80500-27-2 |
Resultados test especificaciones
Purity (Neutralization titration) | 97.0 to 111.0 % |