4-Methoxycarbonyl-2-nitrophenylboronic acid ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
H52863.06EA 96.4 EUR
H52863.06
4-Methoxycarbonyl-2-nitrophenylboronic acid ≥97%
4-Methoxycarbonyl-2-nitrophenylboronic acid
Formula: C₈H₈BNO₆
MW: 224,96 g/mol
Pto. de fusión: 160…171 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01632202
Núm. CAS: 85107-55-7