Pterostilbene
Proveedor: Cayman Chemical
CAYM13000-100EA 152 EUR
CAYM13000-100 CAYM13000-50 CAYM13000-500 CAYM13000-250
Pterostilbene
Pterostilbene
Formula: C₁₆H₁₆O₃
MW: 256,2964 g/mol
Número MDL: MFCD00238710
Núm. CAS: 537-42-8