Pinostilbene ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI EUROPE
TCIAP1927-100MGEA 146 EUR
TCIAP1927-100MG
Pinostilbene ≥97.0% (por GC)
Pinostilbene
Formula: C₁₅H₁₄O₃
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD12407153
Núm. CAS: 42438-89-1
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/31/88/28993188.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 117.0 to 121.0 deg-C