2-Amino-4-(2,4-difluorophenyl)thiazole 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
H31948.MEEA 61 EUR
H31948.ME H31948.04
2-Amino-4-(2,4-difluorophenyl)thiazole 97%
2-Amino-4-(2,4-difluorophenyl)thiazole
Formula: C₉H₆F₂N₂S
MW: 212,22 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00472891
Núm. CAS: 105512-80-9