2-(4-Methoxyphenyl)-4-thiazolecarboxylic acid ≥97%
Atención
H54606.MDEA 26.1 EUR
H54606.MD H54606.03 H54606.06
2-(4-Methoxyphenyl)-4-thiazolecarboxylic acid ≥97%
2-(4-Methoxyphenyl)-4-thiazolecarboxylic acid
Formula: C₁₁H₉NO₃S
MW: 235,26 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03791177
Núm. CAS: 57677-80-2