2-(4-Methylphenyl)-4-thiazolecarboxylic acid ≥97%
Atención
H54054.MDEA 27.5 EUR
H54054.MD H54054.03
2-(4-Methylphenyl)-4-thiazolecarboxylic acid ≥97%
2-(4-Methylphenyl)-4-thiazolecarboxylic acid
Formula: C₁₁H₉NO₂S
MW: 219,26 g/mol
Pto. de fusión: 168…172 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01936002
Núm. CAS: 17228-99-8