Phenylsulphur pentafluoride ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI EUROPE
Atención
TCIAP1969-1GEA 101 EUR
TCIAP1969-1G
Phenylsulphur pentafluoride ≥95.0% (por GC)
Phenylsulphur pentafluoride
Formula: C₆H₅F₅S
Pto. Ebullición: 149°C
Pto. de fusión: -10°C
Pto. de inflamación: 48°C
Número MDL: MFCD09263740
Núm. CAS: 2557-81-5
UN: 1993
ADR: 3,III
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/32/19/28993219.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %