4-(Methylthio)thiophenol ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI EUROPE
Atención
TCIAM1823-5GEA 96 EUR
TCIAM1823-5G
4-(Methylthio)thiophenol ≥97.0% (by titrimetric analysis)
4-(Methylthio)thiophenol
Formula: C₇H₈S₂
MW: 156,27 g/mol
Pto. Ebullición: 117°C
Número MDL: MFCD00082770
Núm. CAS: 1122-97-0
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/62/18/28976218.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Iodometric Titration) min. 97.0 %