3-Nitrophenylsulphur pentafluoride ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI EUROPE
Peligro
TCIAN0742-1GEA 63 EUR
TCIAN0742-1G
3-Nitrophenylsulphur pentafluoride ≥96.0% (por GC)
3-Nitrophenylsulphur pentafluoride
Formula: C₆H₄F₅NO₂S
MW: 249,16 g/mol
Pto. Ebullición: 83°C
Número MDL: MFCD00221621
Núm. CAS: 2613-26-5
EINECS: 447-600-2
UN: 2810
ADR: 6.1,III
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/99/56/28989956.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %