3-Nitrophenylsulphur pentafluoride 95%
Peligro
L17545.03EA 41.7 EUR
L17545.03
3-Nitrophenylsulphur pentafluoride 95%
3-Nitrophenylsulphur pentafluoride
Formula: C₆H₄F₅NO₂S
MW: 249,16
Pto. Ebullición: 106 °C (2 mmHg)
Densidad: 1,662
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00221621
Núm. CAS: 2613-26-5
EINECS: 447-600-2
UN: 2810
ADR: 6.1,III