2,4-Diaminoanisole dihydrochloride
Proveedor: EHRENSTORFER GMBH
EHERC12192000EA 97.4 EUR
EHERC12192000
2,4-Diaminoanisole dihydrochloride
2,4-Diaminoanisole dihydrochloride
Formula: C₇H₁₂Cl₂N₂O
Número MDL: MFCD00054337
Núm. CAS: 614-94-8