Fluoruro de 3-amino-4-metoxifenilsulfonilo ≥97%
B21427.09EA 50.7 EUR
B21427.09
Fluoruro de 3-amino-4-metoxifenilsulfonilo ≥97%
Fluoruro de 3-amino-4-metoxifenilsulfonilo
Formula: C₇H₈FNO₃S
MW: 205,2100 g/mol
Pto. de fusión: 60…63 °C
Número MDL: MFCD00007417
Núm. CAS: 498-74-8
EINECS: 207-870-2
UN: 3261
ADR: 8,II