3-Methoxy-N,N-dimethylaniline ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
L08700.18EA
447
EUR
L08700.18
L08700.09
3-Methoxy-N,N-dimethylaniline ≥98%
3-Methoxy-N,N-dimethylaniline
Formula:
C₉H₁₃NO MW: 151,21 g/mol Pto. Ebullición: 113…114 °C (6 mmHg) Densidad: 1,031 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00051779 Núm. CAS: 15799-79-8 UN: 2810 ADR: 6.1,III |