5-Amino-2,4,6-triiodoisophthalic acid ≥96.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI EUROPE
Atención
TCIAA1406-25GEA 66 EUR
TCIAA1406-25G
5-Amino-2,4,6-triiodoisophthalic acid ≥96.0% (by HPLC, titration analysis)
5-Amino-2,4,6-triiodoisophthalic acid
Formula: C₈H₄I₃NO₄
MW: 558,84
Número MDL: MFCD00190167
Núm. CAS: 35453-19-1
EINECS: 252-575-4
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/93/58/28929358.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %