4-Fluorophenylsulphur pentafluoride ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI EUROPE
Atención
TCIAF0824-1GEA 153 EUR
TCIAF0824-1G
4-Fluorophenylsulphur pentafluoride ≥95.0% (por GC)
4-Fluorophenylsulphur pentafluoride
Formula: C₆H₄F₆S
MW: 222,15 g/mol
Pto. Ebullición: 103°C
Pto. de inflamación: 48°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD16817601
Núm. CAS: 1063625-86-4
UN: 1993
ADR: 3,III
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/93/63/28969363.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %