2-Fluorophenylsulphur pentafluoride ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI EUROPE
Atención
TCIAF0823-1GEA 140 EUR
TCIAF0823-1G
2-Fluorophenylsulphur pentafluoride ≥97.0% (por GC)
2-Fluorophenylsulphur pentafluoride
Formula: C₆H₄F₆S
Pto. Ebullición: 94°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD18909664
Núm. CAS: 864230-02-4
UN: 1993
ADR: 3,III
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/93/62/28969362.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %