N-Cyclohexyl-4-fluorobenzamide ≥97%
Atención
H57640.MDEA 82 EUR
H57640.MD H57640.03
N-Cyclohexyl-4-fluorobenzamide ≥97%
N-Cyclohexyl-4-fluorobenzamide
Formula: C₁₃H₁₆FNO
MW: 221,27 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00544070
Núm. CAS: 2342-50-9