Bis(2-methoxyethyl)phthalate, Supelco®
Proveedor: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
36934-250MGEA 47.6 EUR
36934-250MG
Bis(2-methoxyethyl)phthalate, Supelco®
Bis(2-methoxyethyl)phthalate
Formula: C₁₄H₁₈O₆
MW: 282,29 g/mol
Número MDL: MFCD00042842
Núm. CAS: 117-82-8
EINECS: 204-212-6