Bis(2-methoxyethyl)phthalate ≥96%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
44089.18EA 31 EUR
44089.18
Bis(2-methoxyethyl)phthalate ≥96%
Bis(2-methoxyethyl)phthalate
Formula: C₁₄H₁₈O₆
MW: 282,29 g/mol
Pto. Ebullición: 340 °C
Densidad: 1,17
Pto. de inflamación: 185 °C (365 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042842
Núm. CAS: 117-82-8
EINECS: 204-212-6