Methyl thiosalicylate ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
H28400.06EA 93.5 EUR
H28400.06 H28400.14
Methyl thiosalicylate ≥97%
Methyl thiosalicylate
Formula: C₈H₈O₂S
MW: 168,21 g/mol
Pto. Ebullición: 98…100 °C (2 mmHg)
Densidad: 1,223
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00060678
Núm. CAS: 4892-02-8