Methyl thiosalicylate 97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
ACRO369600250EA
265
EUR
ACRO369600250
ACRO369600050
Methyl thiosalicylate 97%
Methyl thiosalicylate
Formula:
C₈H₈O₂S MW: 168,21 g/mol Pto. Ebullición: 98…100 °C (2 mmHg) Pto. de inflamación: >110 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00060678 Núm. CAS: 4892-02-8 UN: 2810 ADR: 6.1,III |
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear colorless to yellow to light green Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5910 to 1.5950 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |