Methyl-4-methoxysalicylate 98%
Proveedor: Thermo Scientific
ACRO174270500EA 151 EUR
ACRO174270500
Methyl-4-methoxysalicylate 98%
Methyl-4-methoxysalicylate
Formula: C₉H₁₀O₄
MW: 182,18 g/mol
Pto. de fusión: 49…53 °C
Pto. de inflamación: >112 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008424
Núm. CAS: 5446-02-6
EINECS: 226-657-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 49 to 53 °C
GC ≥97.5 %
HPLC ≥97.5 %