3,4-Diaminobenzhydrazide 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
L05263.03EA 60.5 EUR
L05263.03
3,4-Diaminobenzhydrazide 98%
3,4-Diaminobenzhydrazide
Formula: C₇H₁₀N₄O
MW: 166,18 g/mol
Pto. de fusión: 148…150 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00017069
Núm. CAS: 103956-09-8