3-Amino-4-hydroxybenzhydrazide 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
A11538.03EA 36.1 EUR
A11538.03 A11538.06
3-Amino-4-hydroxybenzhydrazide 98%
3-Amino-4-hydroxybenzhydrazide
Formula: C₇H₉N₃O₂
MW: 167,17 g/mol
Pto. de fusión: 250…252 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00017068
Núm. CAS: 7450-57-9
EINECS: 000-000-0