4-Phenoxybenzonitrile ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI EUROPE
|
Atención
|
TCIAP1649-5GEA
79
EUR
TCIAP1649-5G
4-Phenoxybenzonitrile ≥98.0% (por GC)
4-Phenoxybenzonitrile
Formula:
C₁₃H₉NO MW: 195,22 g/mol Pto. Ebullición: 174°C |
Número MDL:
MFCD00017346 Núm. CAS: 3096-81-9 ADR: 6.1,III |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |