4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzonitrile ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI EUROPE
Peligro
TCIAD2984-5GEA 65 EUR
TCIAD2984-5G
4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzonitrile ≥98.0% (por GC)
4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzonitrile
Formula: C₉H₈N₂O₄
Número MDL: MFCD00017564
Núm. CAS: 102714-71-6
UN: 3439
ADR: 6.1,III
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/01/37/28980137.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 165.0 to 170.0 deg-C