4-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzoic acid ≥97%
Atención
H33114.03EA 55.3 EUR
H33114.03 H33114.06
4-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzoic acid ≥97%
4-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzoic acid
Formula: C₈H₆ClFO₃
MW: 204,59 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD19687204
Núm. CAS: 1169870-80-7