4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzoic acid ≥97%
Atención
H33403.03EA 121 EUR
H33403.03 H33403.06
4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzoic acid ≥97%
4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formula: C₈H₄ClF₃O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18393801
Núm. CAS: 1261605-70-2